Läs mer
3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate, 99%
Produktkod. 11323006
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323006 5 g 5g
11313006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323006 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10802.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 40397-90-8 | C8H6ClNO | 167.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40397-90-8
Molekylformel C8H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 167.59
MDL-nummer MFCD00037036
InChI-nyckel NGQMCUWZGVMILT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylphenyl isocyanate, 3-chloro-2-methylphenylisocyanate, 1-chloro-3-isocyanato-2-methyl-benzene, 3-chloro-2-methylbenzenisocyanate, acmc-1aqe4, 2-chloro-6-isocyanatotoluene, benzene,1-chloro-3-isocyanato-2-methyl, 1-chloranyl-3-isocyanato-2-methyl-benzene, benzene, 1-chloro-3-isocyanato-2-methyl
PubChem CID 2735770
IUPAC-namn 1-klor-3-isocyanato-2-metylbensen
LEDER CC1=C(C=CC=C1Cl)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
Densitet 1.247
Kvantitet 5 g
Brytningsindex 1.559
UN-nummer UN2206
Beilstein 2691111
Kokpunkt 94°C to 95°C (9 mmHg)
Formel vikt 167.6
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.