Läs mer
3-klor-2-metylfenylisotiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10643043
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10643043 1 g 1g
10531323 10 g 10g
10122944 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10643043 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00697DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 19241-35-1
Molekylformel C8H6ClNS
Molekylvikt (g/mol) 183.653
MDL-nummer MFCD00022056
InChI-nyckel ZXEZATIRZLJXFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140504
IUPAC-namn 1-klor-3-isotiocyanato-2-metylbensen
LEDER CC1=C(C=CC=C1Cl)N=C=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate
CAS Min % 97.0
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Synonym 3-chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, 3-chloro-o-tolyl ester, 3-chloro-2-methylphenylisothiocyanate, benzene,1-chloro-3-isothiocyanato-2-methyl, 3-chloro-2-methylbenzenisothiocyanate, pubchem10477, 3-chloro-2-methylphenyl-isothiocyanate, 1-chloranyl-3-isothiocyanato-2-methyl-benzene, benzene, 1-chloro-3-isothiocyanato-2-methyl
Formel vikt 183.66
Procent renhet 97%