Läs mer
3-Chloro-2-methylpropene, 98%
Produktkod. 11405317
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405317 50 g 50g
11415317 250 g 250g
11495307 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22674.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 563-47-3 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
3-klor-2-metylpropen har använts som reaktant i syntesen av cyklobutanon. Det används som mellanprodukt vid tillverkning av plast, läkemedel och andra organiska kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-klor-2-metylpropen har använts som reaktant i syntesen av cyklobutanon. Det används som mellanprodukt vid tillverkning av plast, läkemedel och andra organiska kemikalier.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 563-47-3
Molekylformel C4H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 90.55
MDL-nummer MFCD00000953
InChI-nyckel OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylpropene, methallyl chloride, 3-chloro-2-methyl-1-propene, 1-propene, 3-chloro-2-methyl, 2-methylallyl chloride, isobutenyl chloride, 2-methyl-2-propenyl chloride, beta-methallyl chloride, propene, 3-chloro-2-methyl, cloruro di metallile
PubChem CID 11241
ChEBI CHEBI:82419
IUPAC-namn 3-klor-2-metylprop-l-en
LEDER CC(=C)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-methylpropene
Smältpunkt -80°C
Densitet 0.917
Kokpunkt 71°C to 72°C
Flampunkt −12°C (9°F)
Brytningsindex 1.4275
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN2554
Merck Index 14,2148
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 90.55
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-2-methylpropene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloro-2-methylpropene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.