Läs mer
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10407370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g
Produktkod.
10407370 1g
1 options
Produktkod. 10407370 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 151690010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
CAS 4771-47-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 236°C to 240°C
Färg Beige to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H4ClNO4
Linjär formel ClC6H3(NO2)CO2H
MDL-nummer MFCD00007087
Kvantitet 1 g
Synonym 3-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-2-nitro, 3-chloro-2-nitrobenzoicacid, 3-chloro-2-nitro-benzoic acid, chlornitrobenzoesaure, pubchem11043, chloro-2-nitrobenzoic acid, acmc-209ka6, 3-chloro2-nitrobenzoic acid, ksc237s1n
InChI-nyckel VCHSXYHBMFKRBK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 201.562
PubChem CID 20902
Formel vikt 201.57
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.