Läs mer
3-klor-2-nitrobensoesyra, TRC
Produktkod. 30354730
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30354730 5 g
1 options
Produktkod. 30354730 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3811105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
CAS 4771-47-5
Molekylformel C7H4ClNO4
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1cccc(Cl)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3-klor-2-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 201.56
Formel vikt 200.9829