Läs mer
3-klor-2-nitrobensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid |
| CAS | 4771-47-5 |
| Molekylformel | C7H4ClNO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc(Cl)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 3-klor-2-nitrobensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.56 |
| Formel vikt | 200.9829 |