missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chloro-3',5,5'-triiodo-L-thyronine, TRC

Produktkod. 30136281
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136281 50 mg
30134967 25 mg
30009708 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136281 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36807550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 909279-46-5
Molekylformel C15 H11 Cl I3 N O4
Molekylvikt (g/mol) 685.42
Synonym Alanine, 3-[3-chloro-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-5-iodophenyl]-, L- (7CI)
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-[3-chloro-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-5-iodophenyl]propanoic acid
LEDER N[C@@H](Cc1cc(Cl)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chloro-3',5,5'-triiodo-L-thyronine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11ClI3NO4/c16-8-1-6(3-12(20)15(22)23)2-11(19)14(8)24-7-4-9(17)13(21)10(18)5-7/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
Formel vikt 684.7511
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.