missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3’-Chloro-3'-deoxy-5’-O-tritylthymidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Chloro-3'-deoxy-5'-O-tritylthymidine |
| CAS | 34627-62-8 |
| Molekylformel | C29H27ClN2O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H27ClN2O4/c1-20-18-32(28(34)31-27(20)33)26-17-24(30)25(36-26)19-35-29(21-11-5-2-6-12-21,22-13-7-3-8-14-22)23-15-9-4-10-16-23/h2-16,18,24-26H,17,19H2,1H3,(H,31,33,34)/t24-,25+,26+/m0/s1 |
| LEDER | CC1=CN([C@H]2C[C@H](Cl)[C@@H](COC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)O2)C(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,4S,5R)-4-chloro-5-(trityloxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 502.17 |
| Formel vikt | 502.1659 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?