Läs mer
3-Chloro-3-deoxy-D-glucopyranose, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-3-deoxy-D-glucopyranose |
| CAS | 22933-89-7 |
| Molekylformel | C6 H11 Cl O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO5/c7-3-4(9)2(1-8)12-6(11)5(3)10/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6?/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](Cl)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | (3S,4S,5R,6R)-4-chloro-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.6 |
| Formel vikt | 198.0295 |