Läs mer
3-chloro-3-methyl-1-butyne, 96%
Produktkod. 10220023 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10220023 1 g Glasflaska 1g
10630545 5 g Glasflaska 5g
10558463 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10220023 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378010010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1111-97-3 | C5H7Cl | 102.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1111-97-3
Molekylformel C5H7Cl
Molekylvikt (g/mol) 102.56
MDL-nummer MFCD00190221
InChI-nyckel QSILYWCNPOLKPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-3-methyl-1-butyne, 1-butyne, 3-chloro-3-methyl, 3-chloro-3-methylbutyne, 3-methyl-3-chlorobutyne, acmc-1bo5c, 2-chloro-2-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl butyne, 3-chloro-3-methyl-butyne, 3-chloro-3-methyl-1-butyn, 2-chloro-2-methyl-3-butyne
PubChem CID 70679
IUPAC-namn 3-klor-3-metylbut-1-yn
LEDER CC(C)(Cl)C#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-3-methyl-1-butyne
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till halm
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 73°C to 75°C
Flampunkt 4°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4170 to 1.419
Kvantitet 1 g
Formel vikt 102.56
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-3-methyl-1-butyne
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.