Läs mer
3-Kloro-3-metyl-1-butyn, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-3-methyl-1-butyne |
| CAS | 1111-97-3 |
| Molekylformel | C5H7Cl |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-Chloro-2-methyl-3-butyne, 2-Methyl-2-chloro-3-butyne, 2-Methyl-3-butyn-2-yl chloride, 3-Chloro-3-methylbutyne, 3-Methyl-1-butyn-3-yl chloride, 3-Methyl-3-chloro-1-butyne, 3-Methyl-3-chlorobutyne, NSC 16173, alpha,alpha-Dimethylpropargyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7Cl/c1-4-5(2,3)6/h1H,2-3H3 |
| LEDER | CC(C)(Cl)C#C |
| IUPAC-namn | 3-kloro-3-metylbut-1-yne |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.56 |
| Formel vikt | 102.0236 |