missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chloro-3-methylhexane, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7024992
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11429776

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20277.06

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 43197-78-0
Molekylformel C7H15Cl
Molekylvikt (g/mol) 134.65
MDL-nummer MFCD00060778
InChI-nyckel UTKDCNDVTOWUHW-UHFFFAOYNA-N
Synonym hexane, 3-chloro-3-methyl, acmc-20an6z, 3-chlor-3-methyl-hexan, hexane,3-chloro-3-methyl
PubChem CID 142659
IUPAC-namn 3-chloro-3-methylhexane
LEDER CCCC(C)(Cl)CC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chloro-3-methylhexane
Densitet 0.879
Kokpunkt 135°C
Flampunkt 35°C (95°F)
Linjär formel CH3CH2CH2CCl(CH3)CH2CH3
Brytningsindex 1.4265
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 134.65
Procent renhet 97%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.