Läs mer
3-kloro-4-(3-fluorbensyloxi)anilin, TRC
Produktkod. 30361978
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30361978 1 g
1 options
Produktkod. 30361978 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3776501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline
CAS 202197-26-0
Molekylformel C13 H11 Cl F N O
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]benzenamine, 3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]aniline, 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]aniline, 4-(3-Fluorobenzyloxy)-3-chloroaniline, [3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amine, GW 397339X, Lapatinib related, GW572016X, GW562778B, GW684529A, GW680445X, GW621412X, GW671286X, GW607864X, GW560231C, GW574783C, GW680835A, GW696252X, Lapatinib related, GW 397339X, GW 359812X, GR 211784X, GW 404735X, GW 443025X, GSK 203025A, GW 394943X, GW 834380, GSK 726595A
InChI formel InChI=1S/C13H11ClFNO/c14-12-7-11(16)4-5-13(12)17-8-9-2-1-3-10(15)6-9/h1-7H,8,16H2
LEDER Nc1ccc(OCc2cccc(F)c2)c(Cl)c1
IUPAC-namn 3-kloro-4-[(3-fluorfenyl)metoxi]anilin.
Molekylvikt (g/mol) 251.68
Formel vikt 251.0513