Läs mer
3-kloro-4-(3-fluorbensyloxi)anilin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline |
| CAS | 202197-26-0 |
| Molekylformel | C13 H11 Cl F N O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]benzenamine, 3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]aniline, 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]aniline, 4-(3-Fluorobenzyloxy)-3-chloroaniline, [3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amine, GW 397339X, Lapatinib related, GW572016X, GW562778B, GW684529A, GW680445X, GW621412X, GW671286X, GW607864X, GW560231C, GW574783C, GW680835A, GW696252X, Lapatinib related, GW 397339X, GW 359812X, GR 211784X, GW 404735X, GW 443025X, GSK 203025A, GW 394943X, GW 834380, GSK 726595A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClFNO/c14-12-7-11(16)4-5-13(12)17-8-9-2-1-3-10(15)6-9/h1-7H,8,16H2 |
| LEDER | Nc1ccc(OCc2cccc(F)c2)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 3-kloro-4-[(3-fluorfenyl)metoxi]anilin. |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.68 |
| Formel vikt | 251.0513 |