Läs mer
3-klor-4-(3-pyridyl)-1,2,5-tiadiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15464857
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464857 1 g 1g
15474857 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32169.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 131986-28-2 | Molekylformel: C7H4ClN3S | Molekylvikt: 197,64 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 131986-28-2
Molekylformel C7H4ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 197.64
MDL-nummer MFCD03066187
InChI-nyckel CMPNWGQBNRHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-pyridin-3-yl-1,2,5-thiadiazole, 3-chloro-4-3-pyridyl-1,2,5-thiadiazole, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl pyridine, pyridine, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl, 3-4-chloro-1,2,5 thiadiazol-3-yl-pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4yl pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4-yl pyridine, acmc-1bz6y, ksc497a5t, 3-chloro-4-pyrid-3-yl-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 10488164
IUPAC-namn 3-klor-4-pyridin-3-yl-l,2,5-tiadiazol
LEDER ClC1=NSN=C1C1=CN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-(3-pyridyl)-1,2,5-thiadiazole
Smältpunkt 56 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 197.65
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.