Läs mer
3-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16BClO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-5-8(15)7-10(9)14/h5-7,15H,1-4H3 |
| Formel vikt | 254.0881 |