Läs mer
3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)aniline |
| CAS | 24900-79-6 |
| Molekylformel | C12H9Cl2NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)benzenamine, [3-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]amine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9Cl2NO/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(15)7-11(12)14/h1-7H,15H2 |
| LEDER | ClC1=CC=C(OC2=CC=C(N)C=C2Cl)C=C1 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-4-(4-chlorophenoxy)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.11 |
| Formel vikt | 253.0061 |