Läs mer
3-Chloro-4-cyanobenzeneboronic acid, 96%
Produktkod. p-7053833
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15498098
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61543.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1008415-02-8 | C7H5BClNO2 | 181.382 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1008415-02-8
Molekylformel C7H5BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 181.382
InChI-nyckel QCJTUOIMDNJEHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-cyanophenyl boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-4-cyanophenyl, acmc-2097sr, 3-chloro-4-cyanophenyl boronicacid
PubChem CID 46738932
IUPAC-namn (3-klor-4-cyanofenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=C(C=C1)C#N)Cl)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-cyanobenzeneboronic acid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 164.93
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.