missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chloro-4-cyanopyridine, TRC

Produktkod. 30360395
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360395 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30360395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC365100500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-cyanopyridine
CAS 68325-15-5
Molekylformel C6 H3 Cl N2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H3ClN2/c7-6-4-9-2-1-5(6)3-8/h1-2,4H
LEDER Clc1cnccc1C#N
IUPAC-namn 3-chloropyridine-4-carbonitrile
Molekylvikt (g/mol) 138.55
Formel vikt 137.9985
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.