Läs mer
3-Chloro-4-cyanopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4-cyanopyridine |
| CAS | 68325-15-5 |
| Molekylformel | C6 H3 Cl N2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClN2/c7-6-4-9-2-1-5(6)3-8/h1-2,4H |
| LEDER | Clc1cnccc1C#N |
| IUPAC-namn | 3-chloropyridine-4-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.55 |
| Formel vikt | 137.9985 |