Läs mer
3-Kloro-4-(dibrommetyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanon, TRC
Produktkod. 30364741
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30364741 5 mg
1 options
Produktkod. 30364741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3656605MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-(dibromomethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone
CAS 132059-52-0
Molekylformel C5H3Br2ClO3
Kvantitet 5 mg
Synonym BMX 2
InChI formel InChI=1S/C5H3Br2ClO3/c6-3(7)1-2(8)5(10)11-4(1)9/h3-4,9H
LEDER OC1OC(=O)C(=C1C(Br)Br)Cl
IUPAC-namn 4-kloro-3-(dibrommetyl)-2-hydroxy-2H-furan-5-one
Molekylvikt (g/mol) 306.34