Läs mer
3-Kloro-4-(diklormetyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanon, TRC
Produktkod. 30134036
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30134036 25 mg -
18002330 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134036 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36566525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77439-76-0
Molekylformel C5 H3 Cl3 O3
Molekylvikt (g/mol) 217.43
Synonym MX, MX (Bacterial Mutagen), Mutagen X;
IUPAC-namn 4-klor-3-(diklormetyl)-2-hydroxy-2H-furan-5-one
LEDER OC1OC(=O)C(=C1C(Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C5H3Cl3O3/c6-2-1(3(7)8)4(9)11-5(2)10/h3-4,9H
Formel vikt 215.9148
Procent renhet >95%