Läs mer
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15425137
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425137 1 g 1g
15435137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32411.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1017778-76-5
Molekylformel C9H7Cl2FO2
Molekylvikt (g/mol) 237.05
MDL-nummer MFCD09832337
InChI-nyckel DVFYPWIHSIEUNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride, 3-chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride, jrd
PubChem CID 20111751
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzoyl chloride
Brytningsindex 1.5425
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 237.06
Procent renhet 97%