Läs mer
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15254368 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15254368
Brand: Thermo Scientific Acros 454570010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 279261-81-3
Molekylformel C8H10BClO3
Molekylvikt (g/mol) 200.43
InChI-nyckel QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-ethoxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid, 3-chloro-4-ethoxypheylboronic acid, 3-chloro-4-ethoxy-phenyl boronic acid, acmc-209gzs, 3-chloro-4-ethoxyphenyl boronicacid, 3-chloranyl-4-ethoxy-phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-chloro-4-ethoxyphenyl, 3-chloro-4-ethoxyphenylboronicacid containsvaryingamountsofanhydride
PubChem CID 3717658
IUPAC-namn (3-chloro-4-ethoxyphenyl)boronic acid
LEDER B(C1=CC(=C(C=C1)OCC)Cl)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Smältpunkt 69.0°C to 70.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 200.43
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.