Läs mer
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15450436
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15450436
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H53162.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 850589-40-1
Molekylformel C9H11BClNO3
Molekylvikt (g/mol) 227.45
MDL-nummer MFCD07363767
InChI-nyckel HJDYETAQUCUPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-ethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-chloro-4-n-ethylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-chloro-4-n-ethylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-chloro-4-ethylcarbamoyl phenylboronic acid, boronic acid,b-3-chloro-4-ethylamino carbonyl phenyl, 3-chloro-4-n-ethyl carbamoyl phenylboronic acid, 3-chloranyl-4-ethylcarbamoyl phenyl boronic acid
PubChem CID 44119416
IUPAC-namn [3-chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenyl]boronic acid
LEDER CCNC(=O)C1=C(Cl)C=C(C=C1)B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 142°C to 146°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 227.45
Procent renhet 97%