Läs mer
3-Chloro-4-ethylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4-ethylphenol |
| CAS | 1243290-06-3 |
| Molekylformel | C8H9OCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9ClO/c1-2-6-3-4-7(10)5-8(6)9/h3-5,10H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1ccc(O)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 3-chloro-4-ethylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.61 |
| Formel vikt | 156.0342 |