Läs mer
3-Chloro-4-fluoroaniline, Mikromol™
Beskrivning
3-Chloro-4-fluoroaniline
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4-fluoroaniline |
| CAS | 367-21-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Chloro-4-fluoroaniline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H5 Cl F N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenamine, 3-chloro-4-fluoro-, Aniline, 3-chloro-4-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 3-Chloro-4-fluorobenzenamine, 3-Chloro-4-fluoroaniline, 3-Chloro-4-fluorophenylamine, 4-Fluoro-3-chloroaniline, NSC 10290, m-Chloro-p-fluoroaniline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2 |
| LEDER | Nc1ccc(F)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-4-fluoroaniline |
| Visa mer |