Läs mer
3-klor-4-fluorbensen-1-tiol, Tech ., Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-thiol |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 162.61 |
| Procent renhet | Tech. |
| Kvalitet | Teknisk |