Läs mer
3-klor-4-fluorbensen-1-tiol, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10602665
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10602665 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10420944 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10602665 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00315EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 60811-23-6
Molekylformel C6H3ClFS
Molekylvikt (g/mol) 161.60
MDL-nummer MFCD00052938
InChI-nyckel SFSHSIFYTWIGSF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-chloro-4-fluorothiophenol, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, 3-chloro-4-fluoro-benzenethiol, pubchem2857, acmc-209wz2, 3-chloro-4-flurothiophenol, benzenethiol, 3-chloro-4-fluoro
PubChem CID 2734197
IUPAC-namn 3-klor-4-fluorbensentiol
LEDER FC1=CC=C([S-])C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-thiol
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 162.61
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk