Läs mer
3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 98%
Produktkod. 11439777
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439777 5 g 5g
11429777 1 g 1g
11449777 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22755.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 144432-85-9 | C6H5BClFO2 | 174.362 g/mol
3-klor-4-fluorbensenboronsyra används som reaktant för Rh-katalyserade asymmetriska additionsreaktioner, palladiumkatalyserad oxidativ korskopplingsreaktion och Suzuki-Miyaura-koppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-klor-4-fluorbensenboronsyra används som reaktant för Rh-katalyserade asymmetriska additionsreaktioner, palladiumkatalyserad oxidativ korskopplingsreaktion och Suzuki-Miyaura-koppling.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 144432-85-9
Molekylformel C6H5BClFO2
Molekylvikt (g/mol) 174.362
MDL-nummer MFCD00051800
InChI-nyckel WJDZZXIDQYKVDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl boronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl boranediol, 4-fluoro-3-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-4-fluoro phenyl boronic acid, 3-chloro-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl, b-3-chloro-4-fluorophenyl-boronic acid, pubchem1780
PubChem CID 2734660
IUPAC-namn (3-klor-4-fluorfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=C(C=C1)F)Cl)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid
Smältpunkt 255°C to 260°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 7369789
Formel vikt 174.37
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.