Läs mer
3-klor-4-fluorbensensulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11493544
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493544 25 g 25g
11483544 5 g 5g
11403554 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493544 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11222.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 91170-93-3 | C6H3Cl2FO2S | 229,046 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91170-93-3
Molekylformel C6H3Cl2FO2S
Molekylvikt (g/mol) 229.046
MDL-nummer MFCD00041444
InChI-nyckel DXFXNSNBZNELII-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-chloro-4-fluorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorophenylsulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-9ci, pubchem5093, acmc-209r8d, ksc488g2p
PubChem CID 145222
IUPAC-namn 3-klor-4-fluorbensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Densitet 1.61
Kokpunkt 104 °C till 105 °C (1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.552
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 229.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.