Läs mer
3-Klor-4-fluorobenzonitril, 98+%
Produktkod. 11458576
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11458576 25 g 25g
11448576 5 g 5g
11468576 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11458576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15987.14
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 117482-84-5 | C7H3ClFN | 155,556 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117482-84-5
Molekylformel C7H3ClFN
Molekylvikt (g/mol) 155.556
MDL-nummer MFCD00015431
InChI-nyckel VAHXXQJJZKBZDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem1561, acmc-1bnmf, 3-chloro-4-florobenzonitrile, 3-chloro-4-fluorobenzontrile, ksc174m4n, 3-chloro,4-fluorobenzonitrile, 3-chloro4-fluorobenzo-nitrile
PubChem CID 145525
IUPAC-namn 3-klor-4-fluorbensonitril
LEDER C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)F
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-fluorobenzonitrile
Smältpunkt 68°C to 72°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 4740501
Formel vikt 155.56
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.