Läs mer
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 98%
Produktkod. 11412658
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412658 5 g 5g
11422658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16670.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78068-85-6 | C7H3ClF4 | 198.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78068-85-6
Molekylformel C7H3ClF4
Molekylvikt (g/mol) 198.54
MDL-nummer MFCD00042207
InChI-nyckel BKHVEYHSOXVAOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorobenzotrifluoride, 2-chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-cholor-4-fluorobenzo-trifluoride, 3-chloro-4-fluoro benzotrifluoride, 1-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-4-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, benzene, chloro-1-fluoro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, 3-chloro-4-fluoro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 157153
IUPAC-namn 2-klor-l-fluor-4-(trifluormetyl)bensen
LEDER FC1=CC=C(C=C1Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride
Densitet 1.49
Kokpunkt 137°C
Flampunkt 42°C (108°F)
Brytningsindex 1.4355
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 4309386
Formel vikt 198.55
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.