Läs mer
3-Klor-4-fluorobenzotrifluorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride |
| CAS | 78068-85-6 |
| Molekylformel | C7H3ClF4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3ClF4/c8-5-3-4(7(10,11)12)1-2-6(5)9/h1-3H |
| LEDER | Fc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-klor-1-fluor-4-(trifluormetyl)bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.55 |
| Formel vikt | 197.9859 |