Läs mer
3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11456276
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456276 5 g 5g
11446276 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11456276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23080.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161446-90-8
Molekylformel C7H6ClFO
Molekylvikt (g/mol) 160.57
MDL-nummer MFCD01631550
InChI-nyckel KRQHBUXUXOPOON-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773607
IUPAC-namn (3-chloro-4-fluorophenyl)methanol
LEDER OCC1=CC=C(F)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol
Brytningsindex 1.5355
Kvantitet 5 g
Synonym 3-chloro-4-fluorobenzyl alcohol, 3-chloro-4-fluorophenyl methanol, benzenemethanol,3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro-phenyl-methanol, benzenemethanol, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluorophenyl methan-1-ol, rarechem al bd 0222, 3-chloro-4-fluorobenzylalcohol, acmc-1c534, 3-chloro-4-fluorobenzylaalcohol
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 160.58
Procent renhet 97%