Läs mer
3-Klor-4-fluoriodonbensen, TRC
Produktkod. 30364946
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30364946 500 mg
1 options
Produktkod. 30364946 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC989173500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene
CAS 156150-67-3
Molekylformel C6H3FClI
Kvantitet 500 mg
Synonym 4-Iodo-2-chloro-1-fluorobenzene, 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Chloro-4-iodo-1-fluorobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H3ClFI/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H
LEDER Fc1ccc(I)cc1Cl
IUPAC-namn 2-kloro-1-fluor-4-jodobensen
Molekylvikt (g/mol) 256.44
Formel vikt 255.8952