Läs mer
3-Klor-4-fluoriodonbensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4-fluoroiodobenzene |
| CAS | 156150-67-3 |
| Molekylformel | C6H3FClI |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4-Iodo-2-chloro-1-fluorobenzene, 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Chloro-4-iodo-1-fluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClFI/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H |
| LEDER | Fc1ccc(I)cc1Cl |
| IUPAC-namn | 2-kloro-1-fluor-4-jodobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.44 |
| Formel vikt | 255.8952 |