Läs mer
3-klor-4-fluorfenol, 97 %
Produktkod. 11486977
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486977 5 g 5g
11496977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14382.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 2613-23-2 | C6H4ClFO | 146,545 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2613-23-2
Molekylformel C6H4ClFO
Molekylvikt (g/mol) 146.545
MDL-nummer MFCD00002257
InChI-nyckel ZQXLIXHVJVAPLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro-phenol, pubchem1492, pubchem2856, 3-chloro-4-fluorophe, 3-chloro4-fluorophenol, acmc-209goi, 4-fluoro-3-chlorophenol, 3-chloro-4-fluorophenol, ksc204s3j
PubChem CID 75790
IUPAC-namn 3-klor-4-fluorfenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-fluorophenol
Smältpunkt 38 °C till 43 °C
Kokpunkt 103 °C till 104 °C (11 mmHg)
Flampunkt 108 °C (226 °F)
Odör Fenolliknande
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3236443
Formel vikt 146.55
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.