Läs mer
3-klor-4-fluorfenol, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-87505 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10252022 5 g Glasflaska 5g
10491481 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10252022 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 277200050
Kemiska identifierare
CAS 2613-23-2
Molekylformel C6H4ClFO
Molekylvikt (g/mol) 146.55
MDL-nummer MFCD00002257
InChI-nyckel ZQXLIXHVJVAPLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 3-chloro-4-fluoro, 3-chloro-4-fluoro-phenol, pubchem1492, pubchem2856, 3-chloro-4-fluorophe, 3-chloro4-fluorophenol, acmc-209goi, 4-fluoro-3-chlorophenol, 3-chloro-4-fluorophenol, ksc204s3j
PubChem CID 75790
IUPAC-namn 3-klor-4-fluorfenol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-fluorophenol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 39°C to 44°C
Färg Beige till Brun
Kokpunkt 104°C (11.0 mmHg)
Flampunkt 108°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H3FOH
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vikt 146.55
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-4-fluorophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.