Läs mer
3-Kloro-4-fluorofenylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11343056
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343056 25 g 25g
11323056 1 g 1g
11333056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11343056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10891.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 50529-33-4 | C7H3ClFNO | 171,555 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50529-33-4
Molekylformel C7H3ClFNO
Molekylvikt (g/mol) 171.555
MDL-nummer MFCD00037037
InChI-nyckel XVIPJBUXMFLHSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorophenyl isocyanate, 3-chloro-4-fluorophenylisocyanate, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-isocyanato, 3-chloro-4-fluorobenzenisocyanate, pubchem5024, acmc-20an6r, 3-chloro-4-fluoro-phenylisocyanate, 3-chloro-4-fluorophenyl-isocyanate, 3-chloro-4-fluoro phenyl isocyanate
PubChem CID 2734632
IUPAC-namn 2-klor-l-fluoro-4-isocyanatbensen
LEDER C1=CC(=C(C=C1N=C=O)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-fluorophenyl isocyanate
Densitet 1.377
Kokpunkt 44°C (17 mmHg)
Flampunkt 87°C (188°F)
Brytningsindex 1.541
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2206
Beilstein 973324
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 171.56
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.