Läs mer
3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15483387
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15483387 250 mg 250mg
11322099 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15483387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26114.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 705-79-3
Molekylformel C8H6ClFO2
Molekylvikt (g/mol) 188.58
MDL-nummer MFCD01631555
InChI-nyckel WGODGMOMOMNTRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorophenylacetic acid, 2-3-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 3-chloro-4-fluorobenzeneacetic acid, 3-chloro-4-fluorphenylaceticacid, pubchem4260, acmc-1bkfs, ksc376s9h, rarechem al bo 0953, 3-chloro-4-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 2773721
IUPAC-namn 2-(3-chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
LEDER OC(=O)CC1=CC=C(F)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-fluorophenylacetic acid
Smältpunkt 55°C to 58°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.59
Procent renhet 98%