Läs mer
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10560542 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10560542 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10560542 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367680050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 144432-85-9
Molekylformel C6H5BClFO2
Molekylvikt (g/mol) 174.362
MDL-nummer MFCD00051800
InChI-nyckel WJDZZXIDQYKVDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl boronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl boranediol, 4-fluoro-3-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-4-fluoro phenyl boronic acid, 3-chloro-4-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 3-chloro-4-fluorophenyl, b-3-chloro-4-fluorophenyl-boronic acid, pubchem1780
PubChem CID 2734660
IUPAC-namn (3-chloro-4-fluorophenyl)boronic acid
LEDER B(C1=CC(=C(C=C1)F)Cl)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Orange to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 174.37
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Powder