Läs mer
3-klor-4-fluorfenylhydrazinhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080594
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Product Code. 11489462
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A10175.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 175135-74-7 | C6H7Cl2FN2 | 197.034 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 175135-74-7
Molekylformel C6H7Cl2FN2
Molekylvikt (g/mol) 197.034
MDL-nummer MFCD00052267
InChI-nyckel DWCDDXINAZHRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chloro-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-chloro-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chloro-4-fluorophenyl-, monohydrochloride, pubchem3507, acmc-1c5q6, labotest-bb lt01147590, ksc494o5j, 3-chloro-4-fluorophenylhydrazinehcl, 3-chloro-4-fluorophenylhydrazine hcl
PubChem CID 44181777
IUPAC-namn (3-klor-4-fluorfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=C(C=C1NN)Cl)F.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Smältpunkt ∼210°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 197.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.