Läs mer
3-klor-4-fluorfenylhydrazin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 175135-74-7 |
| Molekylformel | C6H6ClFN2 . (HCl) |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Hydrazine, (3-chloro-4-fluorophenyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydrazine, (3-chloro-4-fluorophenyl)-, monohydrochloride (9CI), 3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, (3-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClFN2.ClH/c7-5-3-4(10-9)1-2-6(5)8;/h1-3,10H,9H2;1H |
| LEDER | Cl.NNc1ccc(F)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | (3-klor-4-fluorfenyl) hydrazin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.03 |
| Formel vikt | 195.997 |