Läs mer
3-Kloro-4'-fluorpropiofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone |
| CAS | 347-93-3 |
| Molekylformel | C9H8OFCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone, 1-(3-Chloropropanoyl)-4-fluorobenzene, 2-(p-Fluorobenzoyl)ethyl Chloride, 2-Chloroethyl 4-fluorophenyl ketone, 2-Chloroethyl p-fluorophenyl ketone, NSC 36072, beta-Chloro-4'-fluoropropiophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClFO/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4H,5-6H2 |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCl |
| IUPAC-namn | 3-kloro-1-(4-fluorofenyl)propan-1-on |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.61 |
| Formel vikt | 186.0248 |