Läs mer
3-Kloro-4'-fluorpropiofenon, TRC
Produktkod. 30359890
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30359890 50 mg
1 options
Produktkod. 30359890 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC58576050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
CAS 347-93-3
Molekylformel C9H8OFCl
Kvantitet 50 mg
Synonym 3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone, 1-(3-Chloropropanoyl)-4-fluorobenzene, 2-(p-Fluorobenzoyl)ethyl Chloride, 2-Chloroethyl 4-fluorophenyl ketone, 2-Chloroethyl p-fluorophenyl ketone, NSC 36072, beta-Chloro-4'-fluoropropiophenone
InChI formel InChI=1S/C9H8ClFO/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4H,5-6H2
LEDER Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
IUPAC-namn 3-kloro-1-(4-fluorofenyl)propan-1-on
Molekylvikt (g/mol) 186.61
Formel vikt 186.0248