Läs mer
3-klor-4-fluortiobensamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11377576
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377576 250 mg 250mg
11367576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11132.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 130560-97-3 | C7H5ClFNS | 189.632 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130560-97-3
Molekylformel C7H5ClFNS
Molekylvikt (g/mol) 189.632
MDL-nummer MFCD00042478
InChI-nyckel RSGPCKCTKDCMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorothiobenzamide, 3-chloro-4-fluorobenzothioamide, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide,3-chloro-4-fluoro, amino 3-chloro-4-fluorophenyl methane-1-thione, acmc-1ccr0, 3-chloro-4-fluoro-thiobenzamide, #, 3-chloranyl-4-fluoranyl-benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide, 3-chloro-4-fluoro-9ci
PubChem CID 2779521
IUPAC-namn 3-klor-4-fluorbensenkarbotioamid
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=S)N)Cl)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-fluorothiobenzamide
Smältpunkt 129°C to 130°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Beilstein 7757675
Formel vikt 189.64
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.