Läs mer
3-Klor-4-fluoretiofenol, 97 %
Produktkod. 11459832
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459832 5 g 5g
11449832 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11459832 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10856.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 60811-23-6 | C6H3ClFS | 161,60 g/mol
Används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som läkemedelsintermediär.
Löslighet Svårlöslig (0,014 g
/L) (25 C).°
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60811-23-6
Molekylformel C6H3ClFS
Molekylvikt (g/mol) 161.60
MDL-nummer MFCD00052938
InChI-nyckel SFSHSIFYTWIGSF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-chloro-4-fluorothiophenol, 3-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, 3-chloro-4-fluoro-benzenethiol, pubchem2857, acmc-209wz2, 3-chloro-4-flurothiophenol, benzenethiol, 3-chloro-4-fluoro
PubChem CID 2734197
IUPAC-namn 3-klor-4-fluorbensentiol
LEDER FC1=CC=C([S-])C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-4-fluorothiophenol
Kokpunkt 68 °C till 70 °C (2 mmHg)
Kvantitet 5 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Sparsamt löslig (0,014 g/L) (25 °C).
Formel vikt 162.61
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.