missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3'-Kloro-4'-hydroxyacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone |
| CAS | 2892-29-7 |
| Molekylformel | C8 H7 Cl O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(9)4-6/h2-4,11H,1H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-kloro-4-hydroxyfenyl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.59 |
| Formel vikt | 170.0135 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?