Läs mer
3'-Kloro-4'-hydroxyacetofenon, TRC
Produktkod. 30360922
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30360922 250 mg
1 options
Produktkod. 30360922 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC366580250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
CAS 2892-29-7
Molekylformel C8 H7 Cl O2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(9)4-6/h2-4,11H,1H3
LEDER CC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1
IUPAC-namn 1-(3-kloro-4-hydroxyfenyl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 170.59
Formel vikt 170.0135